Learn More
Carboplatine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carboplatin |
| CAS | 41575-94-4 |
| Formule moléculaire | C6 H12 N2 O4 Pt |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Carboplatin, (SP-4-2)-Diammine[cyclobutan-1,1-dicarboxylato(2-)-O,O']platin, Platinum, diammine[1,1-cyclobutanedicarboxylato(2-)-κO,κO'']-, (SP-4-2)-, Platinum, diammine[1,1-cyclobutanedicarboxylato(2-)-κO,κO'']-, (SP-4-2)-Platinum, diammine[1,1-cyclobutanedi(carboxylato-κO)(2-)]-, (SP-4-2)- (9CI), 1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid, platinum complex, CBDCA, Carbomedac, Carboplatin, Carboplatinum, Carbosin, Cycloplatin, JM 8, NSC 201345, NSC 241240, Paraplatin, Ribocarbo L, cis-Diammine(1,1-cyclobutanedicarboxylato)platinum, cis-Diammine(1,1-cyclobutanedicarboxylato)platinum(II), cis-Diammine(cyclobutane-1,1-dicarboxylate-O,O')platinum(II), cis-Diammine[1,1-cyclobutanedicarboxylato(2-)]platinum, cis-Diammineplatinum 1,1-cyclobutanedicarboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8O4.2H3N.Pt/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6;;;/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10);2*1H3;/q;;;+2/p-2 |
| SMILES | O=C1C2(CCC2)C(=O)[O-][Pt+2]([NH3])([NH3])[O-]1 |
| Nom IUPAC | azaide ; acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique ; platine(2+) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 371.25 |
| Poids de la formule | 371.0445 |