Learn More
Carbopol(R) 940, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10297740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10297740 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10297740 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 278382500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Carbopol* 94, C3H3NaO2, numéro CAS-9003-01-4, acide acroléique, acide vinylformique, acide propénoïque, acide 2-propénoïque, propénoate, acide acrylique, acide propène, acide éthylènecarboxylique, carbomère, polyacrylate, 250 g, transmission de 85 % min. (solution neutralisée, 420 nm, dispersion de 0,5 %, CHEBI:18308)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbopol* 94
CAS 9003-01-04
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 2% max.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire (C3H4O2)n
Numéro MDL MFCD00084394
Quantité 250 g
Synonyme acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
Clé InChI NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Solvants résiduels 0.5% max. (benzene)
SMILES OC(=O)C(-*)C-*
Nom IUPAC Acide prop-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 72.06
CID PubChem 6581
ChEBI CHEBI:18308
Viscosité 40000 to 60000cP (Brookfield, 20 rpm, 25°C) (neutralized soln., 0.5% dispersion)
Clarity (neutralized soln.,420nm,0.5% dispersion)
Forme physique Poudre