Learn More
Carboprost, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carboprost |
| CAS | 35700-23-3 |
| Formule moléculaire | C21 H36 O5 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | Prosta-5,13-dien-1-oic acid, 9,11,15-trihydroxy-15-methyl-, (5Z,9α,11α,13E,15S)-, (5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-15-methylprosta-5,13-dien-1-oic acid, (15S)-15-Methyl-PGF2α, (15S)-15-Methylprostaglandin F2α, 15-Methyl-PGF2α, 15-Methylprostaglandin F2α, Carboprost, U 32921 |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H36O5/c1-3-4-9-13-21(2,26)14-12-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-11-20(24)25/h5,7,12,14,16-19,22-23,26H,3-4,6,8-11,13,15H2,1-2H3,(H,24,25)/b7-5-,14-12+/t16-,17-,18+,19-,21+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCC[C@](C)(O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | Ácido (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroxi-2-[(E,3S)-3-hidroxi-3-metiloct-1-enil]ciclopentil]hept-5-enoico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 368.51 |
| Poids de la formule | 368.2563 |