Learn More
Carborundum, technique, SLR, poudre extra fine, environ 36 μm (grain 300), Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Forme physique | Solide |
| Conditionnement | Pot de poudre en plastique |
| Couleur | Noir |
| Quantité | 500 g |
| CAS | 409-21-2 |
| Point de fusion | 2700°C |
| Numéro MDL | 49531 |
| Synonyme | Silicon carbide |
| Poids de la formule | 40.0855g/mol |