Learn More
Carborundum, technique, SLR, poudre, fine, environ 76 μm (grain 180), Fisher Chemical
Shop All Fisher Chemical ProductsSpecifications
Specifications
| Forme physique | Solide |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Couleur | Noir |
| Quantité | 500 g |
| CAS | 409-21-2 |
| Point de fusion | 2700°C |
| Numéro MDL | 49531 |
| Synonyme | Silicon carbide |
| Poids de la formule | 40.0855g/mol |