Learn More
(-)-Carbovir, TRC
Code produit 17992735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992735 250 mg 250mg
17961315 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17992735 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC177685250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120443-30-3
Formule moléculaire C11 H13 N5 O2
Synonyme 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1R,4S)-4-(hydroxyméthyl)-2-cyclopentène-1-yl]-∣6H-Purine-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[4-(hydroxyméthyl)-2-cyclopentène-1-yl]-, (1R-cis)-∣2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1R,4S)-4-(hydroxyméthylle)-2-cyclopentène-1-yl]-6H-purine-6-un∣(-)-Carbovir
Spécification
Format Purs, non dilués
Poids moléculaire 247.2532
Type de produit API
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité 250 mg
Nom chimique ou matériau (-)-Carbovir