Learn More
Sel de potassium carboxy-PTIO, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15403929
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15403929 10 mg 10mg
15413929 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15403929 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61316.MA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Radical libre stable et hydrosoluble qui réagit avec l’oxyde nitrique (NO) pour inhiber la NO-synthase
Stable, water-soluble free radical that reacts with nitric oxide (NO) to inhibit NO synthase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 148819-94-7
Formule moléculaire C14H17KN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 316.398
Numéro MDL MFCD00216153
Clé InChI CUYIQXAMAUOMKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium ion 2-4-carboxylatophenyl-3-hydroxy-4,4,5,5-tetramethylimidazol-1-ium-1-olate, 2-4-potassiooxycarbonyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-2-imidazoline 3-oxide-1-yl oxy radical, potassium 2-4-carboxylatophenyl-3-hydroxy-4,4,5,5-tetramethylimidazol-1-ium-1-olate, potassium 2-4-carboxylatophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-3-oxidoimidazol-3-ium-1-yloxidanyl
CID PubChem 54730022
Nom IUPAC potassium ; acide 4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3-dioxydoymidazolo-1-ium-2-yl)benzoïque
SMILES CC1(C([N+](=C(N1[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=O)O)[O-])(C)C)C.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Carboxy-PTIO potassium salt
Couleur Bleu
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water; Also soluble in ethanol,methanol,DMSO or DMF.
Poids de la formule 315.38
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Solide