Learn More
Sel de potassium Carboxy-PTIO, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carboxy-PTIO, Potassium Salt |
| CAS | 148819-94-7 |
| Formule moléculaire | C14 H16 N2 O4 . K |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H17N2O4.K/c1-13(2)14(3,4)16(20)11(15(13)19)9-5-7-10(8-6-9)12(17)18;/h5-8H,1-4H3,(H,17,18);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].CC1(C)N([O])C(=[N+]([O-])C1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | potassium ;4-(1-λ ^{1}-oxydanyl-4,4,5,5-tétraméthyl-3-oxydoimidazol-3-ium-2-yl)benzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 315.39 |
| Poids de la formule | 315.0747 |