Learn More
Acide benzoïque métazachlore Carboxyformamido, TRC
Code produit 30180271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180271 10 mg 10mg
30180182 50 mg 50mg
30179901 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180271 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM85459010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1367578-41-3
Formule moléculaire C14 H13 N3 O5
Poids moléculaire (g/mol) 303.27
Synonyme Metazachlor Metabolite BH 479-12, Benzoic acid, 2-[(carboxycarbonyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-3-methyl-
Nom IUPAC acide benzoïque 3-méthyl-2-[oxalo(pyrazol-1-ylméthyl)amino]
SMILES Cc1cccc(C(=O)O)c1N(Cn2cccn2)C(=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Metazachlor Metabolite BH 479-12
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H13N3O5/c1-9-4-2-5-10(13(19)20)11(9)17(12(18)14(21)22)8-16-7-3-6-15-16/h2-7H,8H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)
Poids de la formule 303.0855