Learn More
Thermo Scientific™ CarboxyLink™ Coupling Resin
Code produit 11856744 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11856744 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11856744 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20266
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Immobilisez les antigènes peptidiques et autres ligands carboxylate de manière covalente pour la purification par affinité à l’aide de billes d’agarose activées par DADPA et d’un réticulateur EDC.
Les résines de couplage et kits CarboxyLink Thermo Scientific™ permettent l’immobilisation covalente de peptides ou d’autres molécules contenant du carboxyle (-COOH) dans une résine poreuse à microbilles pour une utilisation dans des procédures de purification par affinité.
Ces résines activées permettent l’immobilisation des ligands carboxylate pour une utilisation dans les protocoles d’affinité. La résine CarboxyLink est constituée de microbilles d’agarose réticulée (ou Biosupport Thermo Scientific UltraLink™ à base d’acrylamide) qui a été activée avec de la diaminodipropylamine (DADPA) pour contenir de longs bras espaceurs, chacun ayant une amine primaire à l’extrémité Une fois incubées avec la résine et l’agent de réticulation carbodiimide EDC (inclus dans le kit d’immobilisation CarboxyLink), les molécules contenant du carboxyle sont fixées en permanence au support par des liaisons amides stables. Une fois qu’une molécule est couplée, la colonne d’affinité préparée peut être utilisée plusieurs fois dans des procédures typiques de purification par affinité des protéines. Les résines de couplage CarboxyLink peuvent également être utilisées pour immobiliser d’autres types de molécules à l’aide d’autres chimies de réticulation réactives aux amines.
Points clés :
  • Résines de couplage CarboxyLink : support de billes d’agarose ou d’acrylamide activé avec la diaminodipropylamine (DADPA) pour la conjugaison amine-carboxyle à l’aide d’un agent de réticulation EDC
  • Immobilisation efficace des peptides : coupler facilement de 1 à 2 mg de peptide par millilitre de résine stabilisée
  • Liaison stable : l’immobilisation entraîne l’adhérence covalente des groupes carboxyle par les liaisons amide, permettant ainsi de multiples cycles de purification par affinité avec un lot de résine préparée
  • Conditions de couplage souples et douces : réaction d’immobilisation réalisée dans du MES simple ou un autre tampon non amine et non carboxyle, quasi neutre, avec ou sans solvant organique
  • Idéal pour les peptides non modifiés : immobilise les peptides avec une capacité élevée et diverses orientations sans encombrement stérique, permettant une utilisation efficace dans la purification par affinité d’anticorps spécifiques
  • Kits et tailles de produits pratiques : choisissez des kits à 5 colonnes avec ensembles complets de tampons, agents de réticulation et colonnes de centrifugation / égouttement polyvalentes contenant l’un ou l’autre type de résine (agarose ou polyacrylamide) ou choisissez une résine autonome pour d’autres utilisations
Résine de couplage CarboxyLink (Réf. n.º20266, 44899) :
  • Ligand : diaminodipropylamine (DADPA)
  • Support : agarose perlé réticulé à 4 %
  • Bras espaceur : 9 atomes
  • Chargement : activé avec au moins 16 μmol d’amine par millilitre de résine stabilisée
  • Format : 50 % de résine en suspension dans 0,05 % d’azoture de sodium
Résine DADPA UltraLink (Réf. n.º53154) :
  • Ligand : diaminodipropylamine (DADPA)
  • Assistance : Biosupport Thermo Scientific UltraLink
  • Bras espaceur : 14 atomes
  • Chargement : activé avec au moins 40 μmol d’amine par millilitre de résine stabilisée
  • Format : 50 % de résine en suspension dans 0,02% d’azoture de sodium
Comprend :
Colonnes de résine CarboxyLink (support agarose DADPA ou UltraLink), agent de réticulation EDC, tampon de couplage (solution saline tamponnée au MES), solution de lavage et accessoires de colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Résine de couplage CarboxyLink
Contenu et stockage Stockage à 4°C.
Forme Liquide
Gamme de produits CarboxyLink
Quantité 25 ml
Cible Amine primaire
Type Résine
Phase stationnaire Amine
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose
Capacité (métrique) 25 mL