Learn More
Carboxyméthoxyamine hémihydrochlorhydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carboxymethoxyamine Hemihydrochloride |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/2C2H5NO3.ClH/c2*3-6-1-2(4)5;/h2*1,3H2,(H,4,5);1H |
| Poids de la formule | 218.0306 |