Learn More
Chlorure d’hémihydrochloride de carboxyméthoxylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10771994 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10771994 10 g Flacon en verre 10g
10447290 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10165593 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10771994 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108430100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2921-14-4 | C4H11ClN2O6 | 218.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2921-14-4
Formule moléculaire C4H11ClN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 218.59
Numéro MDL MFCD00012955
Clé InChI AXIKLJPWEGNZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-carboxymethyl hydroxylamine hemihydrochloride, carboxymethoxylamine hemihydrochloride, aminooxyacetic acid hemihydrochloride, 2-aminooxy acetic acid hydrochloride 2:1, unii-5g5qi2gn7a, acetic acid, aminooxy-, hydrochloride 2:1, aminooxy acetic acid hemihydrochloride, 5g5qi2gn7a, carboxymethoxyamine hemihydrochloride
CID PubChem 2723609
Nom IUPAC Acide 2-aminoxyacétique ; chlorhydrate
SMILES [Cl-].NOCC(O)=O.[NH3+]OCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carboxymethoxylamine hemihydrochloride
Point de fusion 156.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (H2NOCH2CO2H)2·HCl
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes.
Poids de la formule 109.3
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux