Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carboxyméthylecellose, sel de sodium, M.W. moyen 250000 (DS= 0,7)
Code produit 10449871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10449871 100 g Flacon en verre 100g
10717412 1 kg Bouteille en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10449871 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 332611000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.15€
    47.65€ / 100g
    Économisez 8.50€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 9004-32-4 | (C12 H14 O9 R6)n | 263.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-32-4
Formule moléculaire (C12 H14 O9 R6)n
Poids moléculaire (g/mol) 263.20
Numéro MDL MFCD00081472
Clé InChI DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
CID PubChem 23706213
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carboxymethylecellulose, sodium salt
Couleur Blanc à beige
Note relative au nom Average M.W. 250000 (DS=0.7)
pH 6.5 to 8 (1% soln.)
Forme physique Crystals
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 10% max. (as packed) (3 to 5 g, 105°C, 2 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Merck Index 15, 1830
Viscosité 2300mPa·s, 2% sol.
Nom IUPAC Sodium ;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal ; acétate
Pourcentage de pureté ≥99.5%