Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carboxyméthylecellose, sel de sodium, M.W. moyen 90000 (DS= 0,7)
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carboxymethylecellulose, sodium salt |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Note relative au nom | Average M.W. 90000 (DS=0.7) |
| pH | 6.5 to 8 (1% soln.) |
| Forme physique | Poudre granulaire |
| Point de fusion | >300.0°C |
| Quantité | 1 kg |
| Spectre IR | Authentique |
| Perte à la dessiccation | 10% max. (as packed) (3 to 5 g, 105°C, 2 hrs) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |