Learn More
Carboxypeptidase G2 (CPG2) Inhibitor, MedChemExpress
Code produit 16427926
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16427926 100 mg
16414077 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16427926 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY70003
MedChemExpress Carboxypeptidase G2 (CPG2) Inhibitor is a novel Carboxypeptidase G2 (CPG2) Inhibitor, Antitumor agents.
Carboxypeptidase G2 (CPG2) Inhibitor is a novel Carboxypeptidase G2 (CPG2) Inhibitor, Antitumor agents.
Spécification
Nom chimique ou matériau Carboxypeptidase G2 (CPG2) Inhibitor
CAS 192203-60-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H15NO6S
Quantité 100 mg
Synonyme CPG2 Inhibitor
Informations sur la solubilité H2O : 1.43 mg/mL (4.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(SC(C=C1)=CC=C1OC)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 313.33
Poids de la formule 313.33
Pourcentage de pureté 97.53%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease