Learn More
Carboxyphosphamide, TRC
Code produit 30134768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134768 25 mg 25mg
30007940 10 mg 10mg
30009211 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134768 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC18135025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22788-18-7
Formule moléculaire C7 H15 Cl2 N2 O4 P
Poids moléculaire (g/mol) 293.08
Synonyme 3-[[Amino[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinyl]oxy]propanoic Acid, N,N-Bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate Hydracrylic Acid, Asta 5754, Carboxycyclophosphamide, NSC 145124;
Nom IUPAC Acide 3-[aminé (bis(2-chloroéthyl)amino]phosphoryl]oxypropanoïque
SMILES NP(=O)(OCCC(=O)O)N(CCCl)CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Carboxyphosphamide
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(10,14)15-6-1-7(12)13/h1-6H2,(H2,10,14)(H,12,13)
Poids de la formule 292.0146