Learn More
Gilac™ Bonbonne et bouchon de vidange
Code produit 15942664
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15942664 20 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15942664 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G127021
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dame-jeanne et bouchon de vidange à vis. Testé pour la migration et certifié pour le contact alimentaire, garantissant la préservation de la qualité du produit.
  • Dame-jeanne à bouchon à vis
  • Testé pour la migration et certifié pour le contact alimentaire, garantissant la préservation de la qualité du produit
  • Compatible avec un robinet optionnel (G616601)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 5,3 gal.
Capacité (métrique) 20 l
Certifications/Conformité Certifié pour le contact alimentaire
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon HDPE
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Blanc (opaque)
Diamètre (métrique) externe du col 55 mm
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Garantir la préservation de la qualité des produits
À utiliser avec (équipement) Robinet G616601
Hauteur (impériale) 17,7 in
Hauteur (métrique) 450 mm
Comprend Bouchon à vis, bouchon de vidange
Longueur (impériale) 9,8 in
Longueur (métrique) 250 mm
Matériau PE-HD
Mouth Style Étroit
Type de produit Bonbonne
Forme Rectangulaires
Stérilité Non stérile
Largeur (impériale) 9,8 in
Largeur (métrique) 250 mm