Learn More
Gilac™ Fermeture à bascule métallique pour bonbonne
Code produit 15972664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15972664 20 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15972664 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G174721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.34€
    65.31€ / 1 pièces
    Économisez 32.03€
    32% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
La bonbonne et son bouchon à vis à joint métallique à bascule ont subi des tests de migration et sont certifiées pour le contact alimentaire, garantissant ainsi la préservation de la qualité du produit.
  • Dame-jeanne à bouchon à vis
  • Testé pour la migration et certifié pour le contact alimentaire, garantissant la préservation de la qualité du produit
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 5,3 gal.
Capacité (métrique) 20 l
Certifications/Conformité Certifié pour le contact alimentaire
Matériau du bouchon Métal
Type de bouchon Joint à bascule métallique à vis
Couleur Blanc (opaque)
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Garantir la préservation de la qualité des produits
Hauteur (impériale) 13,6 in
Hauteur (métrique) 345 mm
Comprend Fermeture à vis et joint à bascule en métal
Longueur (impériale) 11 in
Longueur (métrique) 280 mm
Matériau PE-HD
Mouth Style Large
Type de produit Bonbonne
Forme Rectangulaires
Stérilité Non stérile
Largeur (impériale) 10,6 in
Largeur (métrique) 270 mm