Learn More
Cardamonine, TRC
Code produit 17931835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17931835 10 mg 10mg
17923955 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17931835 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC18338010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19309-14-9
Formule moléculaire C16 H14 O4
Poids moléculaire (g/mol) 270.28
Synonyme 2-Propen-1-one, 1-(2,4-dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenyl-, (2E)-, 2-Propen-1-one, 1-(2,4-dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenyl-, (E)-, Chalcone, 2',4'-dihydroxy-6'-methoxy- (8CI), (2E)-1-(2,4-Dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenyl-2-propen-1-one, Alpinetin chalcone, Cardamomin, Cardamonin
Nom IUPAC (E)-1-(2,4-dihydroxy-6-méthoxyphényl)-3-phénylprop-2-en-1-un
SMILES COc1cc(O)cc(O)c1C(=O)\C=C\c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Cardamonin
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14O4/c1-20-15-10-12(17)9-14(19)16(15)13(18)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,17,19H,1H3/b8-7+
Poids de la formule 270.0892