Learn More
Heathrow Scientific™ Boîte de flacons cryogéniques en carton, 50 mm
Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Description
- Boîte de flacon et couvercle uniquement (les partitions doivent être commandées séparément)
- Tubes de 1,5/2,0 ml
- Doit utiliser des tubes capables d’être stockés à la température requise de l’utilisateur
- Conserver dans des congélateurs mécaniques ou en phase vapeur LN2, à -196°C
- Les orifices d’aération permettent le refroidissement et l’élimination du LN2
- Non recommandés pour l’autoclavage
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1,5/2,0 ml |
| Description | Boîte pour flacons cryogéniques en carton |
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Carton |
| À utiliser avec (application) | Flacons |
| Capacité | Flacons |
| Température de tenue (métrique) | -196°C |
| Longueur (impériale) | 5,2 n |
| Longueur (métrique) | 13,3 cm |
| Largeur (impériale) | 5,2 in |
| Afficher plus |