Description
- Boîte de congélation en carton blanc avec revêtement résistant à l'eau
- Conçus pour résister aux températures extrêmement basses, ils sont idéaux pour le stockage d'échantillons à 4 °C.°C, 20 °C ou -86 °C
- Disponible en 53 mm (2 in), 76 mm (3 in) et 102 mm (4 in) boîtes hautes
- Compatible avec les séparateurs de boîtes de 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 et 10 x 10 (à commander séparément)
- Dimensions : 133 x 133 mm
Specifications
Specifications
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Carton |
| Forme | Carré |
| Type | Boîte pour congélateur |
| Conditionnement | 1/Pk. |
| Quantité | 1 de chaque |
| Stérilité | Non stérile |
| Dimensions (L x l x H) | 133 x 133 x 52 mm |
| Longueur (métrique) | 133 mm |
| Hauteur (métrique) | 52 mm |
| Show More |