Learn More
Cargille Laboratories Refractive Index Liquid Reference Standards
Code produit 15300163
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Précision:
± 0,0002
Incréments:
0.004
Indice de réfraction:
1.46 to 1.64
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision Incréments Indice de réfraction unitSize
15300163 ± 0,0002 0.004 1.46 to 1.64 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15300163 Fournisseur Cargille Code fournisseur 18092
Includes
  • Data sheet
Choose from seven single sets of Refractive Index liquids
  • Each single set contains the number of liquids specified in the chart
  • Temperature-coefficient and dispersion-value data printed on label of each vial
  • Each liquid is in a 7.4cc glass vial with plastic screw cap and glass applicator rod; packed in partitioned box
Informations sur la commande
Test materials may be ordered separately. Technical Bulletins are available on request.
†Certified Set.
‡Specially selected for required high-dispersion characteristics needed in dispersion staining, focal masking and double-variation refractometry.
Spécification
Type Refractive Index Standards Set A-1/2
Indice de réfraction 1.46 to 1.64
À utiliser avec (équipement) Réfractomètre
Précision ± 0,0002
Incréments 0.004
Comprend Data sheet, 46 standards
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cargille Refractive Index Liquid Series A nD=1.571-1.640
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogenated terphenyl, terphenyl