Learn More
Pohli™ Boîte en carton de chargement
Product Code. 15861418
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l x H) extérieures:
448 x 448 x 688 mm
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x l x H) extérieures Unit Size
15861418 448 x 448 x 688 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Le suremballage en carton (boîte de chargement) ET la boîte en mousse de polystyrène (Super FSP) doivent être étiquetés et marqués par le dispositif de remplissage respectivement par l’expéditeur avec toutes les informations et tous les symboles nécessaires conformément aux règles et exigences internationales relatives au transport des marchandises dangereuses.
Product Code. 15861418 Supplier Pohli™ Supplier No. 23013901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.30€
    65.77€ / 1 pièces
    Économisez 13.53€
    17% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le suremballage en carton (boîte de chargement) ET la boîte en mousse de polystyrène (Super FSP) doivent être étiquetés et marqués par le dispositif de remplissage respectivement par l’expéditeur avec toutes les informations et tous les symboles nécessaires conformément aux règles et exigences internationales relatives au transport des marchandises dangereuses.
Boîte en carton de chargement pour Pohli SUPER FSP. Cette boîte est obligatoire pour l’homologation de l’ONU de l’emballage combiné SUPER FSP valide (6PH1/X2.2/250).
  • Boîte de chargement marron adaptée au Super FSP de 25 L (03048176)
  • Avec rabats et découpe
  • Avec languette à tirer comme emballage inviolable
  • Avec impression Pohli et champ d’étiquette pour les informations relatives à votre produit
  • Dimensions (L x l x H) : 448 x 448 x 688 mm
  • 1,700 g/pièce
Specifications
À utiliser avec (équipement) Emballage SUPER FSP 03048176
Couleur Marron
Dimensions (L x l x H) extérieures 448 x 448 x 688 mm
Poids (métrique) 1,7 kg
Matériau Carton