Learn More
Carl Zeiss™ Housse de protection pour microscope Axiovert™
Spécification
Spécification
| Type | Housse anti-poussière |
| Dimensions (L x l x H) | 20,47 x 9,44 x 18,5 po (52 x 24 x 47 cm) |
| À utiliser avec (équipement) | Axiovert Microscope 40/25 |
| Hauteur (impériale) | 18,5 po |
| Hauteur (métrique) | 47 cm |
| Longueur (impériale) | 20,47 po |
| Longueur (métrique) | 52 cm |
| Largeur (impériale) | 9,44 po |
| Largeur (métrique) | 24 cm |