Learn More
Carl Zeiss™ Huile à immersion Immersol™
Code produit 10389092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Certifications/Conformité:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Quantité:
20 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Type d’emballage:
Burette à huile
Flacon
Conditionnement:
1 pièce
100mL
20mL
250mL
500 ML
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Certifications/Conformité Quantité Type d’emballage unitSize
10389092 Immersol 518 N ISO 8036-1 500 ml Flacon 500 ML
13405948 Immersol 518 N ISO 8036-1 250 ml Flacon 250mL
10247272 Immersol 518 N ISO 8036-1 100 ml Flacon 1 pièce
10539438 Immersol 518 F ISO 8036-1/2 20 ml Burette à huile 20mL
10690586 Immersol 518 F ISO 8036-1/2 100 ml Flacon 100mL
10418653 Immersol 518 N ISO 8036-1 20 ml Burette à huile 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10389092 Fournisseur Carl Zeiss™ Code fournisseur 0000001111809
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Augmente la puissance de résolution d’un microscope. Zeiss Immersol™ est une huile transparente avec un indice de réfraction de 1,518. Il est exempt de fluorescence et d'halogènes, et est certifié conforme à la norme ISO 8036-1/2.
Augmente la puissance de résolution d’un microscope. Zeiss Immersol™ est une huile transparente d’indice de réfraction 1,518. Elle est exempte de fluorescence et d’halogène et certifiée conforme à la norme ISO 8036-1/2.
  • Huile à immersion exempte de bulles
  • Convient aux objectifs à immersion dans l’huile Carl Zeiss
Spécification
Type Immersol 518 N
Certifications/Conformité ISO 8036-1
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 ml
Indice de réfraction 1,518
compliance-icons
Identifiant produit
  • Immersol 518 N
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Bis (isopropyl)naphthalene