Learn More
Motic™ Réticule pour oculaire de micromètre
Code produit 11732298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Micromètre oculaire à réticule
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11732298 Micromètre oculaire à réticule 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11732298 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1101001401841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.40€
    47.00€ / 1 pièces
    Économisez 4.40€
    8% de réduction
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec l’oculaire 10 X pour microscope série BA. Le réticule pour oculaire de micromètre Motic™ comprend 100 divisions dans 10 mm
  • 100 divisions dans 10 mm
  • 25 mm de diamètre
  • À utiliser avec l’oculaire 10 X pour microscope série BA
Spécification
Type Micromètre oculaire à réticule
Description 100 divisions en 10 mm
Diamètre (métrique) 25 mm
À utiliser avec (équipement) Microscope série BA
Quantité 1 pièce