Learn More
Motic™ Objectif à immersion dans l’huile achromatique EA
Description
- Objectif achromatique de la série Economy/Education
- Grossissement : 100X
- WD : 0,85mm
- Immersion dans l’huile
- À ressort
Spécification
Spécification
| Type | Objectif à immersion dans l’huile |
| Distance de mise au point | 1,25 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes Motic™ 1802LED, 1820LED, 2801LED, 2802LED, 2820 LED, 2823LED |
| Pouvoir grossissant | 100X |
| Quantité | 1 pièce |