Learn More
Carl Zeiss™ Ampoules de rechange pour microscopes et blocs d’alimentation à fibre optique
Description
- Accessoire pour stéréomicroscopes Carl Zeiss
- Ampoule à halogène
Spécification
Spécification
| Type | Ampoule à halogène |
| À utiliser avec (équipement) | Bloc d’alimentation à fibre optique KL1500 |
| Tension | 15 V |
| Puissance | 150 W |