Learn More
Carl Zeiss™ Ampoules de rechange pour microscopes et blocs d’alimentation à fibre optique
Code produit 11845440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Ampoule halogène à réflecteur
Ampoule à halogène
Mercure HBO
Puissance:
20 W
103 W
150 W
À utiliser avec (équipement):
Axio Examiner, Imager, Observer, Scope ; Axioplan ; Axioskop™ ; Axiotech ; Axiovert™ ; PALM ; Stemi ; et SteREO
Axiostar Plus Student, Axiostar Plus ICS
Bloc d’alimentation à fibre optique KL1500
Bloc d’alimentation à fibre optique KL200
Microscope inversé ID03
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Puissance À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11845440 Mercure HBO 103 W Axio Examiner, Imager, Observer, Scope ; Axioplan ; Axioskop™ ; Axiotech ; Axiovert™ ; PALM ; Stemi ; et SteREO 1 pièce
10569511 Ampoule halogène à réflecteur 20 W Bloc d’alimentation à fibre optique KL200 1 pièce
10625113 Ampoule à halogène 20 W Axiostar Plus Student, Axiostar Plus ICS -
10718114 Ampoule à halogène 20 W Microscope inversé ID03 1 pièce
10469872 Ampoule à halogène 150 W Bloc d’alimentation à fibre optique KL1500 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez pas de produits contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. Les produits contenant du mercure peuvent être régis par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Les tensions électriques des produits de cette gamme peuvent être différentes des 110 / 115 V américains standard. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Code produit 11845440 Fournisseur Carl Zeiss™ Code fournisseur 3803019350000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    649.00€
    365.00€ / 1 pièces
    Économisez 284.00€
    43% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez pas de produits contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. Les produits contenant du mercure peuvent être régis par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Les tensions électriques des produits de cette gamme peuvent être différentes des 110 / 115 V américains standard. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Pour les microscopes Carl Zeiss et les blocs d’alimentation à fibre optique
  • Accessoire pour stéréomicroscopes Carl Zeiss
  • Ampoule à halogène
Spécification
Type Mercure HBO
À utiliser avec (équipement) Axio Examiner, Imager, Observer, Scope ; Axioplan ; Axioskop™ ; Axiotech ; Axiovert™ ; PALM ; Stemi ; et SteREO
Puissance 103 W