Learn More
Carl Zeiss™ Corps de microscope Stemi 2000
Description
- Système apochromatique Greenough avec angle stéréoscopique, 11°
- Zoom à fonctionnement manuel 7.7:1 (0,65X ... 5,0X) des deux côtés
- Butées à déclic commutables à 0,65X, 0,8X, 1X, 1,25X, 1,6X, 2X, 2,5X, 3,2X, 4X, 4,5X
- Distance de travail libre (sans capuchon antipoussière) : 92mm
- 35° Angle de vision avec distance interoculaire réglable de 55 à 75 mm
- 30Monture d’oculaire avec nombre de champs maximum 23 mm
- Diamètre de la monture : 76 mm
- Comprend un capuchon antipoussière M50 avec M49 x 0,75 pour filtre photo
Spécification
Spécification
| Type | Corps de microscope Stemi™ 2000 |
| Comprend | Bouchon antipoussière M50 avec M49 x 0,75 pour filtre photo |