Learn More
CARM1-IN-1, MedChemExpress
Code produit 16478037
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478037 5 mg
16461527 50 mg
16425328 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16478037 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12759
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress CARM1-IN-1 is a potent and specific CARM1(Coactivator-associated arginine methyltransferase 1) inhibitor with IC50 of 8.6 uM; shows very low activity against PRMT1 and SET7(IC50 > 600 uM).
CARM1-IN-1 is a potent and specific CARM1(Coactivator-associated arginine methyltransferase 1) inhibitor with IC50 of 8.6 uM
Spécification
Nom chimique ou matériau CARM1-IN-1
CAS 1020399-49-8
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H21Br2NO3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 35 mg/mL (63.03 mM)
SMILES O=C1/C(CN(CC2=CC=CC=C2)C/C1=C\C3=CC=C(O)C(Br)=C3)=C/C4=CC=C(O)C(Br)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 555.26
Poids de la formule 555.26
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death