Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmin, coloration biologique de pureté élevée (laque d’alum d’acide carminique), substances
Code produit. 10194060 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10194060
Marque: Thermo Scientific Chemicals 190200050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1390-65-4 | C22H20O13 | 492.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1390-65-4
Formule moléculaire C22H20O13
Poids moléculaire (g/mol) 492.39
Numéro MDL MFCD00167028
Clé InChI DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme C.I. 75470
CID PubChem 25113282
Nom IUPAC Acide 3,5,6,8-tétrahydroxy-1-méthyl-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]anthracène-2-carboxylique
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C(C3OC(CO)C(O)C(O)C3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carmine
Merck Index 15, 2442
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alkali, insoluble in diluted acids
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 20% max.
Pourcentage de pureté ≥42.0% (carminic acid)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Rouge-violet à rouge
Quantité 5 g
Forme physique Poudre