Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmin, pure, certifiée (lac d’Alun d’acide carminique)
Code produit. 10628904 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10628904
Marque: Thermo Scientific Chemicals 404141000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1390-65-4 | C22H20O13 | 492.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1390-65-4
Formule moléculaire C22H20O13
Poids moléculaire (g/mol) 492.39
Numéro MDL MFCD00167028
Clé InChI DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme C.I. 75470
CID PubChem 25113282
Nom IUPAC Acide 3,5,6,8-tétrahydroxy-1-méthyl-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]anthracène-2-carboxylique
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C(C3OC(CO)C(O)C(O)C3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carmine
Merck Index 15, 2442
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alkali, insoluble in diluted acids
Spectre IR Authentique
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Rouge
Quantité 100 g
Forme physique Poudre