Learn More
Carmustine, MedChemExpress
Code produit 16445768
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16445768 10 mg
16491917 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16445768 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13585
MedChemExpress Carmustine is an antitumor chemotherapeutic agent, which works by akylating DNA and RNA.
Carmustine is an antitumor chemotherapeutic agent, which works by akylating DNA and RNA.
Spécification
Nom chimique ou matériau Carmustine
Forme physique Solid
CAS 154-93-8
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H9Cl2N3O2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (467.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 35 mg/mL (163.51 mM)
SMILES O=C(NCCCl)N(CCCl)N=O
Poids moléculaire (g/mol) 214.05
Poids de la formule 214.05
Pourcentage de pureté 99.29%
Qualité Research