Learn More
Carmustine, TRC
Code produit 30008216
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008216 1 g 1g
30007681 5 g 5g
18093210 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008216 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1838751G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154-93-8
Formule moléculaire C5 H9 Cl2 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.05
Synonyme Carmustine, 1,3-bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea
Nom IUPAC 1,3-bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea
SMILES ClCCNC(=O)N(CCCl)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carmustine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C5H9Cl2N3O2/c6-1-3-8-5(11)10(9-12)4-2-7/h1-4H2,(H,8,11)
Poids de la formule 213.0072