Learn More
(±)-Carnitine chloride, MedChemExpress
Code produit 16441118
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16441118 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16441118 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1453
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress (±)-Carnitine chloride exists in two isomers, known as D and L. L-carnitine plays an essential role in the β-oxidation of fatty acids and also shows antioxidant, and anti-inflammatory activities.
(±)-Carnitine chloride exists in two isomers, known as D and L. L-carnitine plays an essential role in the β-oxidation of fatty acids and also shows antioxidant, and anti-inflammatory activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Carnitine chloride
CAS 461-05-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H16ClNO3
Quantité 5 g
Synonyme DL-Carnitine chloride
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (505.92 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (126.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+](C)(C)CC(O)CC(O)=O.[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 197.66
Poids de la formule 197.66
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism