Learn More
β-Carotene, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31428058
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31428058 25 g
31424899 500 g
31424400 1 g
31422046 5 g
31419148 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31428058 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11647125g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Carotene
CAS 7235-40-7
Formule moléculaire C40H56
Numéro MDL MFCD00001556
Quantité 25 g
SMILES CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)=C(C)CCC1
Poids moléculaire (g/mol) 536.87
Pourcentage de pureté 98%