Learn More
Systec™ Carrousel empileur
Code produit 12592787
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Boîtes de Petri de 60 mm
Boîtes de Pétri de 90 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12592787 Boîtes de Pétri de 90 mm 1 pièce
12552797 Boîtes de Petri de 60 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12592787 Fournisseur Systec™ Code fournisseur 1160
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026