Learn More
Carphenazine, TRC
Code produit 17954145
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17954145 25 mg 25mg
17962535 50 mg 50mg
17935105 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17954145 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC18430525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2622-30-2
Formule moléculaire C24 H31 N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 425.59
Synonyme 1-[10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-1-propanone Carfenazine, 1-Propanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]phenothiazin-2-yl]- (6CI,7CI,8CI), Carfenazine, Carphenazin, Carphenazine, Proketazine
Nom IUPAC 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl]phenothiazin-2-yl]propan-1-one
SMILES CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(CCO)CC4)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Carphenazine
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H31N3O2S/c1-2-22(29)19-8-9-24-21(18-19)27(20-6-3-4-7-23(20)30-24)11-5-10-25-12-14-26(15-13-25)16-17-28/h3-4,6-9,18,28H,2,5,10-17H2,1H3
Poids de la formule 425.2137