Learn More
Carraghénane, type iota, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15473349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15473349 100 g 100g
15483349 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15473349 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60603.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Forme des gels mous en présence d’ions calcium
Carrageenan, iota type is used as a stabilizer, for suspending cocoa in chocolate manufacture, and to clarify beverages. Carrageenans are used commercially as thickeners and stabilizing agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carraghénine, de type iota, est utilisé comme stabilisateur, pour suspendre le cacao dans la fabrication du chocolat et pour clarifier les boissons. Les carraghénanes sont utilisés commercialement comme épaississants et agents stabilisants.
Solubilité
Partiellement soluble dans l’eau, soluble dans l’eau chaude. Insoluble dans l’éthanol, dans les solutions de sel concentré chaud.
Remarques
Stable dans des conditions normales Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts de fom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9062-07-1
Formule moléculaire (C12H16O15S2)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00151512
Clé InChI QIDSWKFAPCTSKL-RRQHLKGPSA-J
Synonyme iota-carrageenans, 1->4-3,6-anhydro-2-o-sulfonato-alpha-d-galactopyranosyl-1->3-4-o-sulfonato-beta-d-galactopyranan
CID PubChem 11966245
Nom IUPAC [(2R,3R,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-[[(1R,3R,4R,5S,8S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-6-[[(1R,3S,4R,5S,8S)-3-hydroxy-4-sulfonatooxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-3-sulfonatooxyoxan-4-yl]oxy-4-sulfonatooxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]oct
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H]3CO[C@@H]2[C@@H](OS(O)(=O)=O)[C@@H](-*)O3)[C@H](O)[C@@H](O-*)[C@H]1OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carrageenan
Note relative au nom iota type
Couleur Marron à blanc
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Partially soluble in water,Soluble in hot water. Insoluble in ethanol,in hot concentrated salt solutions.
Forme physique Poudre