Learn More
Hanna Instruments™ Mallette de transport
Code produit 11584457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
340 x 230 x 90 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11584457 340 x 230 x 90 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11584457 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI710031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.01€
    77.85€ / 1 pièces
    Économisez 45.16€
    36% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
Type de produit Mallette de transport
Dimensions (L x l x H) 340 x 230 x 90 mm
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec l’instrument de mesure HI 93510