Learn More
Thermo Scientific™ Kit de transport pour l’appareil de mesure Cond 6+ et TDS 6+ Eutech™
Code produit 12613135
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Instruments de mesure Eutech™ Cond 6+ et TDS 6+
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12613135 Instruments de mesure Eutech™ Cond 6+ et TDS 6+ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12613135 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X266902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.50€
    71.20€ / 1 pièces
    Économisez 5.30€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Les boîtes pour kits de transport Eutech™ sont conçus de façon réfléchie pour contenir votre instrument de mesure et vos électrodes Eutech™.
Les étuis de kit de transport Eutech™ sont conçus de manière réfléchie pour tenir les compteurs et les électrodes Eutech™. Le kit de transport économique est une mallette de transport en plastique pour les instruments de mesure et sondes Eutech™ Cond 6+ et TDS 6+, les solutions d’étalonnage, les batteries et les manuels.
Le kit de transport comprend :
  • 1413 Solution d’étalonnage KCL μS/cm
  • Solution d’étalonnage KCI  12,88 mS/cm
  • Solutions standard 3000 ppm 442 TDS
  • Eau de rinçage déionisée (60 ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Description Kit de transport pour les compteurs Eutech™ Cond 6+ et TDS 6+
    Type Accessoires
    Comprend Solution étalon de KCl à 1413 μS/cm, solution étalon de KCl à 12,88 mS/cm, solutions standard 3000 ppm 442 TDS, eau de rinçage déminéralisée (60 ml)
    À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure Eutech™ Cond 6+ et TDS 6+