Learn More
Atrow™ Panier pour égouttoir modulaire avec revêtement en Rilsan
Code produit 10660083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Panier
Porte-flacons
Dimensions:
8 cm de dia.
L x D x H: 9 x 9 11 cm
L x P x H : 45 x 15 x 10 cm
L x P x H :35 x 9 x 15 cm
Conditionnement:
1 pièce
30 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Dimensions Conditionnement
10660083 Panier L x P x H :35 x 9 x 15 cm -
11708462 Panier L x P x H : 45 x 15 x 10 cm 1 pièce
11712893 Porte-flacons 8 cm de dia. 1 pièce
15920256 Panier L x P x H :35 x 9 x 15 cm 30 pièces
11772943 Panier L x D x H: 9 x 9 11 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 10660083 Fournisseur Atrow™ Code fournisseur 896194
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Créez un rack personnalisé avec des accessoires modulaires. Le panier pour égouttoir modulaire avec revêtement en Rilsan Atrow™ est un bac amovible pour le stockage, l’égouttage et le séchage des équipements de laboratoire. Toutes ses pièces se composent de tiges en acier inox de 6 mm revêtues de Rislan™ pour une excellente résistance mécanique et chimique.
Le Rislan Le support égouttoir modulaire est un système de rangement en grille personnalisable avec des crochets, des paniers et des barres amovibles pour ranger divers articles de laboratoire, notamment des bouteilles, des flacons, des tubes, des rouleaux de matériaux et autres petites pièces. Le cadre grillagé peut être personnalisé pour répondre aux besoins de stockage/séchage à tout moment.
Toutes les pièces sont fabriquées à partir de tiges en acier inoxydable revêtues de Rilsan™ , une résine polymère biosourcée aux propriétés exceptionnelles de résistance aux chocs, de durabilité et de résistance chimique.
  • Petit panier : 9 cm (L) x 9 cm (P) x 11 cm (H)
  • Panier moyen : 35 cm (L) x 9 cm (P) x 15 cm (H)
  • Grand panier : 45 cm (L) x 15 cm (P) x 10 cm (H)
  • Porte-bouteille : 8 cm de diamètre
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Acier inoxydable, Rilsan
À utiliser avec (application) Stockage, égouttage et séchage des équipements de laboratoire
À utiliser avec (équipement) Rilsan Modular Drainer Rack
Nb par paquet 1
Dimensions L x P x H :35 x 9 x 15 cm
Longueur (métrique) 350 mm
Profondeur (métrique) 90 mm
Type de produit Panier
Hauteur (métrique) 150 mm