Learn More
Bochem™ Roue de guidage de chariot D100
Code produit 13468759
Code produit 13468759 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Remplacez les roues usées du chariot de laboratoire par ce support en acier et cet élément de roue en plastique. La roue de guidage de chariot D100 Bochem™ s’adapte aux arbres tubulaires de 3/4 pouce.
  • Construction en acier inox 18/10.
  • S’adapte aux arbres de tube de 3/4 po.
  • Conception pivotante.
Spécification
Type de produit Roue de guidage
Hauteur (métrique) 121 mm
Capacité de charge (métrique) 70 kg
Matériau Acier inoxydable, Plastique