Learn More
Cartap Hydrochloride, TRC
Code produit 30134326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134326 250 mg 250mg
30040766 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134326 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC184453250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15263-52-2
Formule moléculaire C7 H15 N3 O2 S2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 273.8
Synonyme Carbamic acid, thio-, S,S'-[2-(dimethylamino)trimethylene] ester, monohydrochloride (8CI), Carbamothioic acid, S,S'-[2-(dimethylamino)-1,3-propanediyl] ester, monohydrochloride (9CI), 1,3-Propanedithiol, 2-(dimethylamino)-, dicarbamate (ester), monohydrochloride (8CI), 1,3-Bis(carbamoylthio)-2-(N,N-dimethylamino)propane hydrochloride, 2-(Dimethylamino)-1,3-propanedithiol dicarbamate hydrochloride, Caldan, Cartap hydrochloride, NTD 2, Padan, Padan 4G, Padan SG, Suntap, Vegetox
Nom IUPAC S-[3-carbamoylsulfanyl-2-(diméthylamino)propyle] carbamothioate ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)C(CSC(=O)N)CSC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cartap hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H15N3O2S2.ClH/c1-10(2)5(3-13-6(8)11)4-14-7(9)12;/h5H,3-4H2,1-2H3,(H2,8,11)(H2,9,12);1H
Poids de la formule 273.0372
Pourcentage de pureté >95%