Learn More
Carteolol hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16427336
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16427336 100 mg
16403397 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16427336 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17495A
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Carteolol hydrochloride (OPC-1085 hydrochloride) is a non-selective beta blocker used to treat glaucoma.
Carteolol hydrochloride (OPC-1085 hydrochloride) is a non-selective beta blocker used to treat glaucoma.
Spécification
Nom chimique ou matériau Carteolol hydrochloride
CAS 51781-21-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H25ClN2O3
Quantité 100 mg
Synonyme OPC-1085 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (152.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1NC2=C(C(OCC(O)CNC(C)(C)C)=CC=C2)CC1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 328.83
Poids de la formule 328.83
Pourcentage de pureté 99.61%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation