Learn More
Chlorhydrate de carteolol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carteolol Hydrochloride |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H24N2O3.ClH/c1-16(2,3)17-9-11(19)10-21-14-6-4-5-13-12(14)7-8-15(20)18-13;/h4-6,11,17,19H,7-10H2,1-3H3,(H,18,20);1H |
| Poids de la formule | 328.1554 |
| Pourcentage de pureté | >95% |