Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Cartouche
Code produit 10447421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10447421 400 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10447421 Fournisseur Usbeck Laborgeraete™ Code fournisseur 1430
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Cartouche de gaz, avec soupape de sécurité.
  • Avec soupape de sécurité
  • Permet environ 3 heures d'utilisation
  • EN 417: 2012
  • 70 % de butane ; 30 % de propane
  • Cartouche de soupape type 1430
  • Poids : 220 g
  • Hauteur : 92 mm
  • Diamètre : 104 mm
Spécification
Type de produit Cartouche à gaz
Capacité (métrique) 400 ml
Nb par paquet 1 de chaque
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gaskartusche / Flüssiggasgemisch
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Gaz inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H220-Gaz extrêmement inflammable.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P377-Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.
  • P381-Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.