Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Brûleur à cartouche avec élément de sécurité
Code produit 10219201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, LPG, Propane, Propane
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de gaz Conditionnement
10219201 Butane, LPG, Propane, Propane 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10219201 Fournisseur Usbeck Laborgeraete™ Code fournisseur 1425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.36€
    106.55€ / 1 pièces
    Économisez 5.81€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Usbeck Laborgeraete Brûleur à cartouche avec élément de sécurité - Assure la protection contre les fuites incontrôlées de gaz dans les laboratoires.
  • Type DIN
  • Valve à aiguille
  • Comprend une cartouche de 400 ml
  • T = 1650 °C
  • Trépied compatible : 5136/5146
  • Assure la protection contre les fuites incontrôlées de gaz dans les laboratoires.
  • La chaleur de la flamme pilote génère une tension électrique au sein du thermocouple. En raison de cette tension, une électrovanne située dans l'élément de sécurité reste ouverte. Le gaz peut circuler.
  • Si la flamme des brûleurs s'éteint, le thermocouple refroidit et la tension électrique chute, fermant ainsi automatiquement l'électrovanne. L'approvisionnement en gaz est interrompu et aucun gaz non brûlé ne peut s'échapper.
Spécification
Type de produit Cartouche à gaz
Type de gaz Butane, LPG, Propane, Propane
Comprend Cartouche de 400 mL
Température max. (métrique) 1650 °C
Fonctions de sécurité Électrovanne dans l'élément de sécurité
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cartridge burnerwithsafety element, DIN type .
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Gaz inflammable Catégorie 1
  • Gaz sous pression
Mention de danger
  • H220-Gaz extrêmement inflammable.
  • H280-Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P377-Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.
  • P381-Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butane, Propane