Learn More
Carvacrol,Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carvacrol |
| Point de fusion | 3.0°C |
| Densité | 0.9760 g/mL |
| Point d’ébullition | 238.0°C |
| Point d’éclair | 106°C |
| Formule linéaire | (CH3)2CHC6H3(CH3)OH |
| Quantité | 25 g |
| Merck Index | 15, 1872 |
| Gravité spécifique | 0.976 |
| Informations sur la solubilité | Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.